Learn More
BrandTech™ Flacons d’échantillonnage avec bouchons à clipser
Flacons d’échantillonnage en polypropylène VITLAB avec bouchons à clipser
Marque: BrandTech™ 69194
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les bouchons à clipser en polyéthylène basse densité fournissent un joint sûr
Spécification
1,1 in | |
PP | |
Applications de laboratoire | |
PEBD | |
À sertir | |
10/boîte |
30 mm | |
50 ml | |
1,6 oz. | |
Autoclavable | |
97 mm |