Learn More
BRAND™ Adaptateurs filetés en PP pour distributeurs adaptables sur flacon
Adaptez les modèles actuels Dispensette™, Seripettor™, Titrette™ et QuikSip™ aux formats de flacons courants.
Marque: BRAND™ 704328
8.05 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21716" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabrication en PP
- Pour une utilisation avec les distributeurs adaptables sur flacons Dispensette™, Seripettor™, Titrette™ et QuikSip™
Spécification
Adaptateur pour flacon fileté | |
PP | |
Dispensette™, seripettor™, Titrette™ et QuikSip ™ | |
GL 33/28 |