Learn More
BRAND™ Adaptateurs filetés en PP pour distributeurs adaptables sur flacon
Adaptez les modèles actuels Dispensette™, Seripettor™, Titrette™ et QuikSip™ aux formats de flacons courants.
Marque: BRAND™ 704396
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Fabrication en PP
- Pour une utilisation avec les distributeurs adaptables sur flacons Dispensette™, Seripettor™, Titrette™ et QuikSip™
Specifications
Adaptateur pour flacon fileté | |
PP | |
Dispensette™, seripettor™, Titrette™ et QuikSip ™ | |
GL 45/33 |