Learn More
BrandTech™ Béchers Griffin en polyméthylpentène
Fournit une clarté semblable au verre
22.20€ - 163.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | PMP |
À utiliser avec (application) | Pour une clarté similaire au verre |
Température (impériale) de fonctionnement max. | 302deg;F |
Température (métrique) de fonctionnement max. | 150°C |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15722086
|
BrandTech™
60503 |
10 ml |
22.20€
12 pièces |
Expédition estimée: 09-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15782086
|
BrandTech™
60903 |
150 ml |
49.50€
12 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15702096
|
BrandTech™
61103 |
400 ml |
42.35€
6 pièces |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15722096
|
BrandTech™
61203 |
600 ml |
N/A
|
N/A | ||||||
12743409
|
BrandTech™
61503 |
2000 ml |
105.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10039252
|
BrandTech™
61603 |
3000 ml |
115.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15732096
|
BrandTech™
61703 |
5000 ml |
163.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Facilement lisible
- Échelle rouge imprimée ; non gravée
Spécification
Transparent | |
Pour une clarté similaire au verre | |
150°C | |
Autoclavable | |
ISO 7056 |
PMP | |
302deg;F | |
Bécher | |
Oui | |
Échelle graduée rouge |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BrandTech™ Béchers Griffin en polyméthylpentène