Learn More
BRAND™ Pointes de pipettes jetables PLASTIBRAND™ PD-Tip™
En PEHD et PP (PP et polymère à cristaux liquides pour le format 0.1 ml), sans lubrifiants ni additifs susceptibles de contaminer les échantillons. Les pointes de pipettes jetables BrandTechTM PLASTIBRANDTM PD-TipTM sont automatiquement reconnues par les systèmes HandyStepTM electronic et AutoRep E. Les pointes Bio-CertTM sont certifiées exemptes d’ADN, de RNase, d’ATP et d’endotoxines pour les applications biologiques critiques.
Spécification
À utiliser avec (équipement) | HandyStep™, Universal Fit Repeater Pipettor |
---|
Includes: L’adaptateur est fourni avec des pointes de 25 et 50 ml.
Description
Made of HDPE and polypropylene (polypropylene and liquid crystal polymer for 0.1mL size) without lubricants or additives that can contaminate samples. BrandTech™ PLASTIBRAND™ PD-Tip™ Disposable Pipet Tips are automatically recognized by HandyStep™ electronic and AutoRep E. Bio-Cert™ tips are independently certified free from DNA, RNase, ATP, and endotoxin for critical biological applications.
- En PEHD et PP (PP et polymère à cristaux liquides pour le format 0.1 ml), sans lubrifiants ni additifs susceptibles de contaminer les échantillons.
- Taille de pointe automatiquement reconnue par les systèmes HandyStep™ electronic et AutoRep E.
- Disponible en version non stérile et stérile Bio-Cert™. Selon un organisme indépendant, les pointes Bio-Cert™ sont certifiées sans ADN, RNase, ATP et endotoxines pour les applications biologiques critiques.
Informations sur la commande
Pipeteurs compatibles : à utiliser avec les pipeteurs Brand HandyStep™, HandyStep™ Electronic, Eppendorf™ Repeater™, Ripette™, Rainin™ AutoRep™ E, AutoRep M, Nichipette Stepper™ et la plupart des pipettes répétitives standard.
Spécification
HandyStep™, Universal Fit Repeater Pipettor |