Learn More
BrandTech™ Fioles jaugées en PMP de classe A avec bouchons NS
Ces fioles jaugées de classe A avec bouchons NS, étalonnés pour son volume contenu, constituent une excellente alternative résistante à la casse au verre en laboratoire.
112.50€
Spécification
Étalonnage | Étalonné ldquo;pour son volume contenurdquo; selon la norme DIN EN ISO 1042 |
---|---|
Matériau du bouchon | PP |
Couleur | Translucide |
Matériau | PMP |
Comprend | Numéro de lot imprimé, certificat de lot |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Joint conique standard | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Joint conique standard | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11308553
|
BrandTech™
67404 |
250 ml | 19/26 | 0,15 mL | |||||
Description
- Conformes aux tolérances de classe A selon DIN EN ISO 1042
- Fabriqué en polyméthylpentène transparent
- Le certificat fourni comprend la valeur moyenne des tests et le lot (lot et année imprimés sur le produit)
- La contrainte thermique jusqu’à 121°C (autoclavage) ne provoque pas de dépassement permanent des limites de tolérance
- Cependant, pour préserver les marquages, il est recommandé de ne pas les nettoyer à plus de 60°C
- Disponible en plusieurs capacités et tailles de bouchon
Spécification
Étalonné ldquo;pour son volume contenurdquo; selon la norme DIN EN ISO 1042 | |
Translucide | |
Numéro de lot imprimé, certificat de lot | |
Autoclavables |
PP | |
PMP | |
121deg;C maximum | |
Bouchon NS |