Learn More
BRAND™ Microplaques 96 puits BRANDplates™ pureGrade™
En PS avec surface non traitée. Les microplaques à 96 puits BRANDplates™ pureGrade™ sont non cytotoxiques et exemptes d’endotoxines, de DNase, d’ADN et de RNase. Les microplaques non stériles à liaison moyenne sont adaptées aux dosages homogènes, au criblage et au stockage avec gaufrage alphanumérique gris sur des plaques solides blanches et noires pour faciliter l’identification des puits.
Brand: BRAND™ 781615
689.70 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21894" pour bénéficier de cette offre.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Surface en polystyrène
- Surfaces à fixation moyenne, non stériles
- Plaque standard pour la plupart des applications
- Gaufrage alphanumérique gris sur plaques solides blanches et noires pour faciliter l’identification des puits
- Plaques en barrettes disponibles
- Plaques standard disponibles en formes U, V, F, C
- Fonds transparents disponibles en forme F
- Disponible en transparent, blanc ou noir
- Exempt d’endotoxines, de DNase, d’ADN, de RNase ; non cytotoxique
- Convient aux dosages homogènes, au criblage et au stockage.
Specifications
Code-barres inclus | |
Standard | |
À liaison moyenne | |
UV transparent | |
350 μl | |
Non stérile | |
Plat | |
Essais biologiques homogènes, analyses et stockage | |
Oui |
ANSI, SLAS | |
8 x 12 | |
Noir | |
PS | |
96 | |
pureGrade | |
Oui | |
50/boîte |