Learn More
BRAND™ Pipeteurs Transferpettor™
Manipulez des milieux difficiles à pipeter tels que des liquides visqueux, moussants ou à haute pression de vapeur avec précision et exactitude. Les pipeteurs Transferpettor™ utilisent un piston bien ajusté avec un joint en contact direct avec le liquide aspiré de sorte que les résultats sont reproductibles. Les parois sont nettoyées jusqu’à la dernière goutte et les pointes peuvent être utilisées à plusieurs reprises.
468.00€ - 471.00€
Spécification
Précision | le; plusmn; 0,5 % |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Nombre de canaux | 1 |
Type | Pipette à déplacement positif |
À utiliser avec (application) | Liquides tels que les solutions protéiques concentrées, huiles, graisses, résines, milieux de glycérine à haute pression de vapeur comme les alcools, l’acétone et les hydrocarbures |
Includes: One tip and one seal; replacement seals and tips are available.
Code produit | Marque | Couleur | Incréments | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Incréments | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10222511
|
BRAND™
702812 |
Orange | 0.01mL | 10 ml |
468.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10449072
|
BRAND™
702810 |
Rouge | 10 mu;l | 5 ml |
468.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10324061
|
BRAND™
702804 |
Vert | 1 mu;l | 500 mu;l |
471.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10180471
|
BRAND™
702806 |
Jaune | 1 mu;l | 1000 mu;l |
471.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Manipulez des milieux difficiles à pipeter tels que des liquides visqueux, moussants ou à haute pression de vapeur avec précision et exactitude. Les liquides doivent être compatibles avec le polypropylène et le HDPE. Quatre modèles à code couleur couvrent une plage de 100 μl à 10 ml.
- Le piston bien ajusté avec joint est en contact direct avec le liquide aspiré de sorte que les résultats sont reproductibles
- Les parois sont nettoyées jusqu’à la dernière goutte et les pointes peuvent être utilisées à plusieurs reprises
- Précision : ≤±0,5%
- Reproductibilité : ≤ 0,2%
- Pression de vapeur maximale : 500 millibar
- Viscosité maximale : 20 000 cSt (mm2/s)
- Densité maximale : 13,6 g/cm3
Spécification
le; plusmn; 0,5 % | |
1 | |
Liquides tels que les solutions protéiques concentrées, huiles, graisses, résines, milieux de glycérine à haute pression de vapeur comme les alcools, l’acétone et les hydrocarbures | |
plusmn; 0,5 % ou moins |
Non autoclavable | |
Pipette à déplacement positif | |
Une pointe et un joint | |
1 an |