Learn More
BRAND™ Cartouches de distribution de rechange
Cartouches de rechange pour les distributeurs adaptables sur flacons Seripettor™, Seripettor™ Pro et QuickSip
34.70€ - 110.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Seripettor™ / Seripettor™ pro / QuikSip |
---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10065460
|
BRAND™
704502 |
10 ml | Non stérile |
34.70€
3 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10508892
|
BRAND™
704504 |
5 à 25 ml | Non stérile |
50.95€
3 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10697045
|
BRAND™
704500 |
2 ml | Non stérile |
34.70€
3 pièces |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10693392
|
BRAND™
704508 |
25 ml | Stérile |
110.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10273201
|
BRAND™
704506 |
10 ml | Stérile |
105.00€
7 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Stériles ou non stériles
- Pour une utilisation avec les distributeurs adaptables sur flacons Seripettor™, Seripettor™ Pro et QuickSip
Spécification
Seripettor™ / Seripettor™ pro / QuikSip |