Learn More
BRAND™ Aspirateur adaptable sur flacon QuikSip™
Pratique pour l’élimination de liquide des surnageants, des milieux de culture cellulaire et d’autres liquides des boîtes, des flacons, des tubes de centrifugation et bien plus encore
Marque: BRAND™ 4723150
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ne nécessite aucune source de vide externe, ce qui permet un transport aisé
- Chaque course de piston génère une aspiration jusqu’à 25 ml
- Le contrôleur actionné par le pouce unique est compatible avec des pointes de pipette jetables, des micropipettes et des pipettes Pasteur en verre
- Toutes les pièces humides sont autoclavables. Un piston / des cylindres stériles sont disponibles pour une utilisation dans des applications stériles
- Filetage de 45 mm, avec adaptateurs inclus pour flacons de 33 mm et S40
- Autres adaptateurs filetés disponibles
- Tube de prélèvement non inclus
Spécification
Aspirateur adaptable sur flacon | |
25 ml | |
59° à 104°F | |
0,84 oz. |
Autoclavables | |
Contrôleur QuikSip™ avec tubulure en silicone de 200 cm, cartouche à piston / cylindre de rechange, adaptateurs en PP avec filetage de 45 / 33 mm et 45 / 38 mm, manuel d’utilisation | |
15° à 40°C | |
1 an |