Learn More
BRAND™ Microplaques 96 puits BRANDplates immunoGrade™
Un excellent choix pour la plupart des tests ELISA standard et des immunoessais en phase solide
Marke: BRAND™ 781724
330.55 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Optimisé pour l’immobilisation des IgG
- Capacité de liaison élevée pour les molécules avec des régions hydrophobes et hydrophiles mixtes
- Conçu pour minimiser la contamination croisée
- Gaufrage alphanumérique bleu pour faciliter l’identification des puits sur les plaques standard
- Non stérile
Bestellinformation
L’emballage contient 20 piles de 5 plaques chacune (100 plaques). Chaque pile est livrée avec un couvercle.
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Blanc | |
96 | |
330 μl | |
Pour la plupart des tests ELISA standard et des immunodosages en phase solide |
Sans couvercle | |
À liaison élevée | |
PS | |
Non stérile | |
Rond | |
100/boîte |