Learn More
BRAND™ Microplaques 96 puits BRANDplates immunoGrade™
Un excellent choix pour la plupart des tests ELISA standard et des immunoessais en phase solide
Marque: BRAND™ 781727
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Optimisé pour l’immobilisation des IgG
- Capacité de liaison élevée pour les molécules avec des régions hydrophobes et hydrophiles mixtes
- Conçu pour minimiser la contamination croisée
- Gaufrage alphanumérique bleu pour faciliter l’identification des puits sur les plaques standard
- Non stérile
Informations sur la commande
L’emballage contient 20 piles de 5 plaques chacune (100 plaques). Chaque pile est livrée avec un couvercle.
Spécification
Standard | |
8 x 12 | |
PS | |
Non stérile | |
Rond | |
100/boîte |
Sans couvercle | |
Noir | |
96 | |
330 mu;l | |
Pour la plupart des tests ELISA standard et des immunodosages en phase solide |