Learn More
BRAND™ Microplaques 96 puits BRANDplates immunoGrade™
Un excellent choix pour la plupart des tests ELISA standard et des immunoessais en phase solide
Marque: BRAND™ 781731
805.20 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Optimisé pour l’immobilisation des IgG
- Capacité de liaison élevée pour les molécules avec des régions hydrophobes et hydrophiles mixtes
- Conçu pour minimiser la contamination croisée
- Gaufrage alphanumérique bleu pour faciliter l’identification des puits sur les plaques standard
- Non stérile
Informations sur la commande
L’emballage contient 20 piles de 5 plaques chacune (100 plaques). Chaque pile est livrée avec un couvercle.
Spécification
Étalon | |
8 x 12 | |
Noir, Fond transparent | |
96 | |
330 μl | |
Pour la plupart des tests ELISA standard et des immunodosages en phase solide |
Sans couvercle | |
À liaison élevée | |
PS | |
Non stérile | |
Plat | |
100/boîte |