Learn More
BRAND™ Microplaque à fond plat à 96 puits, traitée par cellGrade plus, BRANDplates cellGrade™
Couleur :noir ; Stérilité :stérile ; Couvercle :avec couvercle
Marque: BRAND™ 782031
620.85 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21716" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Surface hydrophile avec groupes amino, carboxyle et hydroxyle librement accessibles
- La composition semblable en protéines permet l’adhérence cellulaire directe
- Stérilisée par βirradiation selon les directives ISO 11137 et AAMI pour un SAL de 10-6
- Conformes aux exigences de Ph. Eur. et USP 29
- Sans ADN, DNase, RNase
- Les endotoxines sont <0,01 EU/ml
- Gaufrage alphanumérique orange pour faciliter l’identification des puits
Informations sur la commande
Boîtes de 50 plaques emballées individuellement avec couvercles
Spécification
Hydrophile | |
Standard | |
8 x 12 | |
Polystyrène | |
Stérile | |
330 μl | |
Culture de cellules dans des milieux à sérum réduit et les lignées cellulaires exigeantes | |
50 |
ISO 11137, DIN EN ISO 10993 | |
Avec couvercle | |
Noir | |
96 | |
cellGrade plus | |
Plat | |
50/carton | |
Noir |