Learn More
BRAND™ Tube de séchage
S’adapte à tous les modèles de Dispensette™ Digital Buret™ et de Titrette™
Marque: BRAND™ 707930
37.33 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21716" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Sans agent de séchage
- Comprend une bague d’étanchéité pour bloc de soupapes
Spécification
Tube de séchage opaque | |
Burette numérique Dispensette™ |