Learn More
BRAND™ Barrettes d’inserts à paroi lisse BRANDplates
Disponible avec deux membranes PC ou PET
Marque:  BRAND™ 782920
Code produit. 15680647
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Stérile
  • Paroi lisse
  • Surface cellGrade™ plus
  • Matériau de la membrane : Matériau en PC ou PET pour différentes exigences optiques et visibilité cellulaire
  • 9 mm
  • Plusieurs tailles de pores de membrane : 0,4 μm, 1,0 μm, 3,0 μm, 8,0 μm
  • Applications : Études de sécrétion, études de co-culture, études de migration, essais chimiotactiques
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Spécification
    1,0 micro;m
    Membrane en PC
    12/boîte
    Stérile
    Barrettes d’inserts à paroi lisse
    BRANDplatestrade; à 24 ou 6 puits
    cellGrade plus