Learn More
BRAND™ Microplaques 96 puits BRANDplates lipoGrade™
Plaque d’immunodosage optimisée pour l’immobilisation de molécules hydrophobes
307.00€
Spécification
Code-barres | Code-barres inclus |
---|---|
Certifications/Conformité | ANSI, SLAS |
Format | Standard |
Couvercle | Sans couvercle |
Array | 8 x 12 |
Code produit | Marque | Type de puits | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de puits | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10772884
|
BRAND™
781842 |
Plat | Transparent |
307.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10752884
|
BRAND™
781840 |
Rond | Transparent |
307.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Liaison élevée pour les molécules avec des régions essentiellement hydrophobes telles que les lipoprotéines ou les peptides
- PS, Non stérile
- Gaufrage alphanumérique bleu sur plaques solides transparentes, blanches et noires pour faciliter l’identification des puits
- Pour les dosages en phase solide avec des molécules hydrophobes et en phase liquide avec des molécules hydrophiles, respectivement
- Alternative à la surface immunoGrade™
Spécification
Code-barres inclus | |
Standard | |
8 x 12 | |
Transparent | |
96 | |
Phase solide avec molécules hydrophobes et phase liquide avec molécules hydrophiles |
ANSI, SLAS | |
Sans couvercle | |
À liaison élevée | |
PS | |
Non stérile |