Learn More
Brady™ Rouleaux en vinyle (B-595) pour imprimantes BBP31 et BBP33
Rubans en vinyle intérieur / extérieur (B-595) pour l’identification générale des installations et la sécurité
130.00€ - 469.00€
Spécification
Certifications/Conformité BS5609:1986 Section 2 et section 3
Description Rouleau en vinyle intérieur / extérieur pour imprimantes BBP3x
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Finition Brillant
Matériau Vinyle (B-595)
Consulter d'autres spécifications
Produits 12
Code produit Marque Couleur Dimensions (métrique) Dimensions (impériale) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Dimensions (métrique) Dimensions (impériale) Prix Quantité et disponibilité  
11716495
Afficher les documents Détails de la promotion
Brady™
141997
Marron 30,4 m x 2,8 cm 100 ft x 1,125 po
212.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11716615
Afficher les documents
Brady™
142005
Or 30,4 m x 2,8 cm 100 ft x 1,125 po
208.00€
1 pièce
Expédition estimée: 06-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11776625
Afficher les documents Détails de la promotion
Brady™
142021
Violet 30,4 m x 2,8 cm 100 ft x 1,125 po
208.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11706495
Afficher les documents Détails de la promotion
Brady™
141996
Marron 30,4 m x 5,7 cm 100 ft x 2,25 po
318.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11766625
Afficher les documents Détails de la promotion
Brady™
142020
Violet 30,4 m x 5,7 cm 100 ft x 2,25 po
312.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11786495
Afficher les documents
Brady™
142004
Or 30,4 m x 5,7 cm 100 ft x 2,25 po
312.00€
1 pièce
Expédition estimée: 06-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11776495
Afficher les documents
Brady™
142003
Or 30,4 m x 10,1 cm 100 ft x 4 po
469.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11726495
Afficher les documents
Brady™
141998
Marron 30,4 m x 1,27 cm 0,5 po x 100 pi
130.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11756625
Afficher les documents Détails de la promotion
Brady™
142019
Violet 30,4 m x 10,1 cm 100 ft x 4 po
469.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11796485
Afficher les documents
Brady™
141995
Marron 30,4 m x 10,1 cm 100 ft x 4 po
469.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11786625
Afficher les documents
Brady™
142022
Violet 30,4 m x 1,27 cm 0,5 po x 100 pi
130.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11726615
Afficher les documents
Brady™
142006
Or 30,4 m x 1,27 cm 0,5 po x 100 pi
130.00€
1 pièce
Expédition estimée: 06-02-2025
Description
  • Durable et faible rétrécissement grâce à un adhésif acrylique permanent peut être appliqué à température froide
  • S’adapte aux surfaces irrégulières, incurvées, brutes et très texturées
  • Utilisé sur des blocs de parpaing peints, du bois inégal, des plastiques texturés, des tuyaux en papier, des surfaces revêtues de poudre
  • Adhère aux produits à faible consommation d’énergie (tuyauterie en PVC, étuis d’équipement moulé par soufflage, plastiques ABS, plastiques recyclés)
  • Séries de rubans recommandées : Série R-10000
  • Température de service : -40° à 180°F°
  • Température pour l’application : 0° à 180°F°
  • Durabilité moyenne en extérieur : 8 à 10 ans
Spécification
Spécification
BS5609:1986 Section 2 et section 3
Acrylique, permanent
Vinyle (B-595)
Marquage de tuyauterie, ruban à flèches, marquage d’entrepôt, panneaux d’avertissement, panneaux de sécurité, arcs électriques et étiquettes visuelles sur le lieu de travail
1
Station de travail Brady, LabelMark, MarkWare
0,102 mm
30,40 m
Rouleau en vinyle intérieur / extérieur pour imprimantes BBP3x
Brillant
Rouleau en vinyle intérieur / extérieur
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37
1 de chaque
-40°C à +82°C
100 ft
30,4 m