Learn More
Brady™ Flèches de sol pré-espacées ToughStripe™
Les flèches de sol pré-espacées ToughStripe™ sont fabriquées en polyester B-514, idéal pour marquer les allées, les passages, les lieux de stockage et indiquer les issues de secours et les équipements d’urgence.
Marque: Brady™ 104554
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La surface brillante brille comme une nouvelle peinture et résiste au passage des chariots élévateurs sans se déchirer ou risque d’accrochage
- Le ruban se retire proprement, sans aucun résidu de colle inesthétique ou dégât sur le sol
- Idéal pour le marquage des allées, des passages et des lieux de stockage et l’identification des équipements et des parcours d’évacuation
- Dépasse les exigences des normes de sécurité ANSI A 1264.2-2006 et OSHA 1910 pour les surfaces antidérapantes propres et sèches
Spécification
ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22 | |
Polyester | |
Caoutchouc permanent | |
Idéal pour le marquage des allées, des passages et des lieux de stockage et l’identification des équipements et des parcours d’évacuation | |
127 mm | |
0°F | |
2 po | |
-18°C à 54°C | |
0°F à 130°F | |
Flèche | |
Noir |
Haute brillance | |
100/Bte | |
Formes pré-espacées ToughStripe | |
5 po | |
130°F | |
2 mil | |
50,8 mm | |
Flèche | |
50,80 x 127 mm | |
Rouleau de marquage au sol ToughStripe™ |