Learn More
Brady™ Empreinte pour marquage au sol en polyester ToughStripe™
Orientez visuellement la circulation grâce à ces autocollants en forme d’empreintes de pas
38.55€ - 39.25€
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
---|---|
Description | Formes de découpe ToughStripe (L, T, +, empreintes de pas et plus) |
Type d’adhésif | Caoutchouc, Permanent |
Finition | Haute brillance |
Matériau | Polyester |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11721196
|
Brady™
104406 |
Rouge |
38.55€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11741196
|
Brady™
104408 |
Bleu |
38.55€
1 pack |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11731196
|
Brady™
104407 |
Vert |
38.55€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11751196
|
Brady™
104409 |
Jaune | |||||||
11761196
|
Brady™
104410 |
Noir |
38.55€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11771196
|
Brady™
104411 |
Blanc |
38.55€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Conçus pour être facilement appliqués à la main, ces autocollants sont fabriqués en matériau résistant et résilient capable de supporter le passage des chariots élévateurs sans se déchirer ou risque d’accrochage.
- Sa conception ultra plate minimise les déchirures et les rayures provoquées par les longerons, les transpalettes, etc.
- Fabriqués en polyester robuste et avec un adhésif agressif
- Ne se déchirent pas en morceaux, ne s’écaillent pas lors du retrait : se détachent en une seule pièce
- Retrait propre : aucun résidu de colle inesthétique ou dommage au sol
- La surface très brillante brille comme une nouvelle peinture
- Le profil plat limite l’accumulation de débris sur les bords qui se produit avec des marquages au sol (extrudés) plus épais
- La surface résiste aux marques et aux bavures et se nettoie pour retrouver son éclat
- Dimensions : 25,4 × 8,89 cm (10 × 3,5 po)
Spécification
ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 | |
Caoutchouc, Permanent | |
Polyester | |
115 unités Gardner | |
10/Bte | |
0°F à 130°F | |
0,008 in | |
10 in | |
3,5 in |
Formes de découpe ToughStripe (L, T, +, empreintes de pas et plus) | |
Haute brillance | |
Pour orienter visuellement la circulation dans l’ensemble de votre établissement | |
2 ans | |
Pied | |
–18°C à +54°C | |
0,201 mm | |
25,4 cm | |
88,90 mm |