Learn More
Brady™ Ruban pour marquage au sol avec film de pelliculage ToughStripe™
Ruban en polyester robuste pour une utilisation sur les sols
Marque: Brady™ 142135
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Très résistant
- Facile à appliquer
- Facile à retirer
- Transparent avec une finition brillante
- Disponible en différentes largeurs et longueurs
Spécification
ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 | |
Caoutchouc, Permanent | |
Brillant | |
Utilisé comme film de pelliculage protecteur transparent pour étiquette Brady ToughStripe™ | |
2 ans | |
0°F à 130°F | |
0,004 in | |
50 ft. | |
2 in |
Rouleau de pelliculage ToughStripe | |
Clear | |
Polyester | |
115 unités Gardner | |
1 rouleau | |
–18°C à +54°C | |
0,099 mm | |
15,24 m |