Learn More
Brady™ Marques préespacées pour marquage au sol ToughStripe™
Les marques préespacées pour marquage au sol ToughStripe™ sont en polyester B-514, idéal pour marquer les allées, les passages, les lieux de stockage et indiquer les issues de secours et les équipements d’urgence.
Marque: Brady™ 104524
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La surface brillante brille comme une nouvelle peinture et résiste au passage des chariots élévateurs sans se déchirer ou risque d’accrochage
- Le ruban se retire proprement, sans aucun résidu de colle inesthétique ou dégât sur le sol
- Idéal pour le marquage des allées, des passages et des lieux de stockage et l’identification des équipements et des parcours d’évacuation
- Dépasse les exigences des normes de sécurité ANSI A 1264.2-2006 et OSHA 1910.35 pour les surfaces antidérapantes propres et sèches
Spécification
ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 | |
Caoutchouc, Permanent | |
de dia. int. | |
Non stérile | |
115 unités Gardner | |
Rond | |
–18°C à +54°C | |
0,201 mm | |
88,9 mm | |
8,89 cm |
Formes pré-espacées ToughStripe | |
Bleu | |
Polyester | |
Marquage au sol en forme de point pour les allées, les passages, les lieux de stockage et indiquer les issues de secours et les équipements d’urgence | |
1 rouleau | |
0°F à 130°F | |
0,008 in | |
3,5 in | |
3,5 in |