Learn More
Brady™ Marques centrales pour marquage au sol ToughStripe™
Les marques centrales pour marquage au sol ToughStripe™ sont des formes de marquage au sol à découper, extrêmement durables, fabriquées en polyester robuste avec un adhésif ultra-agressif et qui résistent au passage de chariots élévateurs.
Marque: Brady™ 104478
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le marquage visible au sol améliore la sécurité et l’organisation dans quasiment tous les environnements industriels
- La surface brillante brille comme une nouvelle peinture et résiste au passage des chariots élévateurs sans se déchirer ou se soulever
- Convient parfaitement au marquage des coins des cellules de travail et des lieux de stockage
- Facilement applicable par une seule personne sans assistance
Spécification
ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 | |
Caoutchouc, Permanent | |
de dia. int. | |
Non stérile | |
115 unités Gardner | |
Croix | |
–18°C à +54°C | |
0,201 mm | |
25,4 cm | |
101,60 mm |
Formes de découpe ToughStripe (L, T, +, empreintes de pas et plus) | |
Rouge | |
Polyester | |
Pour le marquage au sol des angles, allées, passages, lieux de stockage et indiquer les issues de secours et les équipements d’urgence | |
20/Bte | |
0°F à 130°F | |
0,008 in | |
10 in | |
4 in | |
254,00 mm |