Learn More
Brady™ Étiquettes pour flacons TLS 2200™ et TLS-PC™, centrifugeuse ou tubes Eppendorf™
Les étiquettes pour flacons, centrifugeuses et tubes Eppendorf™ TLS 2200™ et TLS-PC™ sont idéales pour les câbles, l’identification de laboratoires ou le marquage général où les graphiques doivent être protégés.
Marque: Brady™ 062278
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étiquettes pour imprimantes portatives à transfert thermique TLS 2200™ et TLS-PC Link™.
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE.
- Le tissu en nylon revêtu de PA blanc mat (B-499) comporte un adhésif acrylique permanent avec une température de service de -40 à 193°F (-40 à 90°C). Il est recommandé pour une utilisation en intérieur.
- Polyester laminé (B-461) avec adhésif acrylique permanent, excellente résistance aux bavures et aux solvants et bonnes performances en cas de températures élevées et basses.
Spécification
RoHS | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Polyester | |
Non stérile | |
Système d’étiquetage BMP™61 ; Imprimante d’étiquettes BMP™71 ; Système d’étiquetage thermique TLS 2200™ ; Système d’étiquetage thermique TLS-PC LINK™ | |
100/rouleau | |
-196°C à 110°C | |
0,048 mm | |
2,625 po x 0,6 po (H x l) | |
15,24 mm | |
66,675 mm |
Étiquette TLS 2200/TLS PC Link | |
Blanc | |
Étiquette | |
Étiquette pour TLS 2200™ / TLS-PC Link™ | |
Tube de centrifugation, flacon cryogénique, tube Eppendorf, identification en laboratoire, tube PCR | |
1 | |
Rectangle | |
0,0019 in | |
69,85 mm | |
0,6 in | |
2,62 in |