Learn More
Brady™ Étiquettes pour bouchons de flacons pour imprimantes portatives à transfert thermique TLS 2200™ / TLS-PC Link™
Étiquettes pour bouchons de flacons
Marque: Brady™ 062274
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Étiquettes pour bouchons de flacons
- Étiquettes durables, résistantes aux produits chimiques et aux solvants ; l’encre ne coule et ne s’efface pas ; le texte reste net et lisible
- Les étiquettes imprimables permettent d’insérer davantage d’informations sur une légende de n’importe quelle taille
- Choix de matériaux adapté à différents environnements, de l’azote liquide aux autoclaves
Informations sur la commande
Étiquettes disponibles dans d’autres matériaux et dimensions ; contactez un représentant du service client pour obtenir des informations sur votre commande.
Spécification
Sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815), UL | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Tissu en nylon | |
Identification en laboratoire, flacon, bouchon de flacon | |
1 | |
Rond | |
–196°C à +90°C | |
15,87 mm | |
12,7 mm |
Montage en surface | |
Blanc | |
Étiquette | |
Étiquette pour TLS 2200™ / TLS-PC Link™ | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ | |
500/Bte | |
–320 à 194°F | |
0,165 mm | |
0,5 po |