Learn More
Brady™ Étiquettes pour flacons / tubes de 0,5 à 8 ml pour imprimantes portatives à transfert thermique TLS 2200™ et TLS-PC Link™
Étiquettes pour flacons ou tubes de 0,5 à 8 ml
Marque: Brady™ 062260
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étiquettes durables, résistantes aux produits chimiques et aux solvants ; l’encre ne coule et ne s’efface pas ; le texte reste net et lisible
- Les étiquettes imprimables permettent d’insérer davantage d’informations sur une légende de n’importe quelle taille
- Choix de matériaux adapté à différents environnements, de l’azote liquide aux autoclaves
- Les étiquettes en polyester laminées ou enveloppantes spéciales protègent les impressions contre les rayures, les températures extrêmes, les produits chimiques et les solvants, notamment : xylène, IPA, éthanol et DMSO
Informations sur la commande
Étiquettes disponibles dans d’autres matériaux et dimensions ; contactez un représentant du service client pour obtenir des informations sur votre commande.
Spécification
Sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815) | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Polyester | |
Flacon cryogénique, identification en laboratoire | |
1 | |
Rectangle | |
–70°C à +120°C | |
69,85 mm | |
25,40 mm | |
12,7 mm |
Étiquette TLS 2200/TLS PC Link | |
blanc, Translucide | |
Étiquette | |
Étiquette pour TLS 2200™ / TLS-PC Link™ | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ | |
100/rouleau | |
-94 à 212°F | |
0,048 mm | |
2,6 in | |
1 in |