Learn More
Brady™ Étiquettes pour flacons / tubes de 0,5 à 8 ml pour imprimantes portatives à transfert thermique TLS 2200™ et TLS-PC Link™
Étiquettes pour flacons ou tubes de 0,5 à 8 ml
Marque:  Brady™ 062279
Code produit. 10375502
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Étiquettes durables, résistantes aux produits chimiques et aux solvants ; l’encre ne coule et ne s’efface pas ; le texte reste net et lisible
  • Les étiquettes imprimables permettent d’insérer davantage d’informations sur une légende de n’importe quelle taille
  • Choix de matériaux adapté à différents environnements, de l’azote liquide aux autoclaves
  • Les étiquettes en polyester laminées ou enveloppantes spéciales protègent les impressions contre les rayures, les températures extrêmes, les produits chimiques et les solvants, notamment : xylène, IPA, éthanol et DMSO
Informations sur la commande
Étiquettes disponibles dans d’autres matériaux et dimensions ; contactez un représentant du service client pour obtenir des informations sur votre commande.
Spécification
Spécification
Sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815)
Acrylique, Permanent
Mat
Polyester
Flacon cryogénique, identification en laboratoire
1
Rectangle
-70°C à +100°C
69,85 mm
25,40 mm
66,675 mm
Étiquette TLS 2200/TLS PC Link
Jaune, Translucide
Étiquette
Étiquette pour TLS 2200™ / TLS-PC Link™
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
100/rouleau
-94 à 212°F
0,048 mm
1 in
2,6 in