Learn More
Brady™ Étiquettes à usage général pour imprimantes TLS 2200™ et TLS-PC Link™
Les étiquettes à usage général TLS-PC Link™ sont idéales pour l’identification des cartes de circuits imprimés et composants électroniques, les étiquettes à codes-barres, les plaques signalétiques et l’identification des panneaux solaires.
Marque: Brady™ 062267
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tissu en nylon
Spécification
UL, RoHS 2002/95/CE, MCV 2005/618/CE | |
Blanc | |
Étiquette | |
Étiquette à usage général | |
TLS 2200™ ou TLS-PC Link™ | |
1,9 in | |
2,5 cm |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Vinyle | |
Flacons, tube conique, plaque Deep Well, identification générale et industrielle, identification générale, identification en laboratoire, identification de panneaux, boîte de Pétri | |
250/Bte | |
1 po |