Learn More
Brady™ Étiquettes à usage général pour imprimantes TLS 2200™ et TLS-PC Link™
Les étiquettes à usage général TLS-PC Link™ sont idéales pour l’identification des cartes de circuits imprimés et composants électroniques, les étiquettes à codes-barres, les plaques signalétiques et l’identification des panneaux solaires.
Marque: Brady™ 018503
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étiquettes pour imprimantes portatives à transfert thermique TLS 2200™ et TLS-PC Link™
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE ; Certifiées UL, homologuées CSA
- Finition blanc brillant avec acrylique permanent (B-423) sans halogène, conformément à la norme DIN VDE 0472 partie 815. Température de service comprise entre -94 et 230°F (-70 et 110°C)
- Le tissu en nylon revêtu de PA blanc mat (B-499) comporte un adhésif acrylique permanent avec une température de service de -40 à 193°F (-40 à 90°C). Il est recommandé pour une utilisation en intérieur
Spécification
CSA, UL, sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815), RoHS 2002/95/CE et MCV 2005/618/CE | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Tissu en nylon | |
Non stérile | |
TLS 2200™ ou TLS-PC Link™ | |
250/Bte | |
–40°C à +90°C | |
0,165 mm | |
0 | |
1 in | |
1,5 in |
Étiquette TLS 2200 / TLS PC Link | |
Blanc | |
Étiquette | |
Étiquette à usage général | |
Identification en laboratoire, identification de panneaux, marquage de fils et câbles | |
1 | |
Rectangle | |
0,0065 in | |
28,57 mm | |
1,5 po x 1 po (H x l) | |
25,4 mm | |
38,1 mm |