Learn More
Brady™ Étiquettes à usage général pour imprimantes TLS 2200™ et TLS-PC Link™
Les étiquettes à usage général TLS-PC Link™ sont idéales pour l’identification des cartes de circuits imprimés et composants électroniques, les étiquettes à codes-barres, les plaques signalétiques et l’identification des panneaux solaires.
Marque: Brady™ 018382
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étiquettes pour imprimantes portatives à transfert thermique TLS 2200™ et TLS-PC Link™
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE ; Certifiées UL, homologuées CSA
- Finition blanc brillant avec acrylique permanent (B-423) sans halogène, conformément à la norme DIN VDE 0472 partie 815. Température de service comprise entre -94 et 230°F (-70 et 110°C)
- Le tissu en nylon revêtu de PA blanc mat (B-499) comporte un adhésif acrylique permanent avec une température de service de -40 à 193°F (-40 à 90°C). Il est recommandé pour une utilisation en intérieur
Spécification
AGA, CSA, sans halogène (DIN VDE 0472 / parties 815), UL, RoHS 2002/95/CE et MCV 2005/618/CE | |
Acrylique, Permanent | |
Brillant | |
Polyester | |
Non stérile | |
TLS 2200™ ou TLS-PC Link™ | |
500/Bte | |
–70°C à +110°C | |
0,076 mm | |
1 x 3 in | |
76,2 mm | |
2,5 cm |
Étiquettes BradyBondz pour imprimantes TLS 2200 / TLS-PC Link | |
Blanc | |
Étiquette | |
Étiquette à usage général | |
Suivi des biens, codage par code-barres, flacons, identification de composants, tube conique, plaque DeepWell, identification d’équipements, identification à usage général, boîte de Pétri, plaques signalétiques, partie supérieure perforée | |
1 | |
Rectangle | |
0,003 in | |
79,37 mm | |
3 in | |
1 in |