Learn More
Brady™ Étiquettes à usage général pour imprimantes TLS 2200™ et TLS-PC™
Étiquettes pour imprimantes portatives à transfert thermique TLS 2200™ et TLS-PC Link™, avec une grande variété de matériaux pour répondre aux besoins de vos applications.
Marque: Brady™ 089407
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Polyester laminé (B-461) avec adhésif acrylique permanent, excellente résistance aux bavures et aux solvants et bonnes performances en cas de températures élevées / basses.
- Finition blanche brillante avec acrylique permanent (B-423) sans halogène, conformément à la norme DIN VDE 0472 partie 815. Température de service comprise entre -94 et 230°F (-70 et 110°C).
- Fournies dans un format laminé (B-427) avec une zone imprimable blanche et une zone pelliculée translucide pour protéger le texte. Comportent un adhésif acrylique permanent présentant une résistance exceptionnelle à l’eau et aux huiles.
- La pellicule en tissu adhésive à l’arrière (B-427) offre une excellente puissance de maintien, tout en permettant un retrait propre et un repositionnement.
- Colle à n’importe quelle surface propre et sèche. Surface spécifiquement formulée pour une excellente qualité d’impression.
Spécification
Certification UL ; homologation CSA | |
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Polyester | |
Congélateur ; Autoclave | |
250/Pk. | |
-40°C à +160°C | |
28.58 mm | |
48.26 mm | |
25.40 mm |
Étiquette TLS 2200/TLS PC Link | |
Translucides | |
Étiquette | |
Étiquette à usage général | |
1 | |
Rectangle | |
0.091 mm | |
1 in | |
1.9 in |