Learn More
Brady™ Étiquettes à usage général pour imprimantes TLS 2200™ et TLS-PC™
Étiquettes pour imprimantes portatives à transfert thermique TLS 2200™ et TLS-PC Link™, avec une grande variété de matériaux pour répondre aux besoins de vos applications.
Marque: Brady™ 062671
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Polyester laminé (B-461) avec adhésif acrylique permanent, excellente résistance aux bavures et aux solvants et bonnes performances en cas de températures élevées / basses.
- Finition blanche brillante avec acrylique permanent (B-423) sans halogène, conformément à la norme DIN VDE 0472 partie 815. Température de service comprise entre -94 et 230°F (-70 et 110°C).
- Fournies dans un format laminé (B-427) avec une zone imprimable blanche et une zone pelliculée translucide pour protéger le texte. Comportent un adhésif acrylique permanent présentant une résistance exceptionnelle à l’eau et aux huiles.
- La pellicule en tissu adhésive à l’arrière (B-427) offre une excellente puissance de maintien, tout en permettant un retrait propre et un repositionnement.
- Colle à n’importe quelle surface propre et sèche. Surface spécifiquement formulée pour une excellente qualité d’impression.
Spécification
UL, test réussi 2002/95/CE | |
Caoutchouc, Repositionnable | |
Semi-brillant | |
Tissu en vinyle | |
Non stérile | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ | |
250/Bte | |
-40°C à +80°C | |
0,185 mm | |
1,5 po x 1 po (H x l) | |
25,4 mm | |
38,1 mm |
Montage en surface | |
Blanc | |
Étiquette | |
Étiquette à usage général | |
Codage par code-barres, flacons, identification de composants, tube conique, plaque Deep Well, identification d’équipements, identification à usage général, boîte de Pétri, partie supérieure perforée, marquage de fils et câbles | |
1 | |
Rectangle | |
0,0073 in | |
28,57 mm | |
1 in | |
1,5 in |