Learn More
Brady™ Étiquettes à usage général pour transfert thermique
Les étiquettes à transfert thermique universelles sont des étiquettes enveloppantes en tissu en nylon (B-499) qui se plient facilement et s’adaptent aux surfaces fortement incurvées comme les fils et les câbles.
Marque: Brady™ 062370
392.35 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En tissu en nylon revêtu de PA blanc mat avec adhésif acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
- Recommandées pour une utilisation en intérieur
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE ; Certifiées UL ; Homologuées CSA
- Température de service de -40 à 193°F (-40 à 90°C)
Spécification
Autoclavable | |
Montage en surface | |
Blanc | |
Étiquette | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, imprimantes par transfert thermique | |
1 | |
Rectangle | |
-40°C à +90°C | |
0,165 mm | |
1 x 2 in | |
50,8 mm | |
25,4 mm |
UL, UL969, CSA, C22.2 N° 0.15-95, DIN VDE 0472 partie 815, RoHS, test réussi 2002/95/CE | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Tissu en nylon | |
Étiquette pour transfert thermique | |
Flacons, tube conique, plaque Deep Well, identification en laboratoire, boîte de Pétri | |
Roll of 3000 Labels | |
3000/Bte | |
-40°F to +194°F | |
0,0065 in | |
28,58 mm | |
2 in | |
1 in |