Learn More
Brady™ Étiquettes à transfert thermique pour centrifugeuses ou tubes Eppendorf™
Les étiquettes à transfert thermique pour centrifugeuses ou tubes Eppendorf™ sont en polyester laminé (B-461) et forment un film transparent avec une zone imprimable blanche mate idéale pour les câbles, l’identification en laboratoire ou le marquage général, pour lesquels les graphiques doivent être protégés.
228.00€ - 248.00€
Spécification
Certifications/Conformité | RoHS, test réussi 2002/95/CE |
---|---|
Description | Étiquettes imprimables par transfert thermique |
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
Couleur | Blanc, Translucide |
Finition | Mat |
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11804714
|
Brady™
062355 |
1,8 in | 45,72 mm | 0,3 in |
228.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11502935
|
Brady™
062354 |
0.5 in. | 12.7 mm | 1.8 in. |
248.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Le polyester laminé possède un adhésif acrylique permanent. Il est imprimable par transfert thermique
- Excellente résistance aux bavures et aux solvants et bonnes performances en cas de températures élevées et basses
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE
- Température de service de -320 à 230°F (-196 à 110°C)
Spécification
RoHS, test réussi 2002/95/CE | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Polyester | |
Non stérile | |
BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, imprimantes par transfert thermique | |
3000/Bte | |
-196°C à 110°C | |
0,048 mm |
Étiquettes imprimables par transfert thermique | |
Blanc, Translucide | |
Étiquette | |
Étiquette pour transfert thermique | |
Tube à centrifuger, tube Eppendorf, identification en laboratoire, tube PCR | |
1 | |
Rectangle | |
0,0019 in | |
19,05 mm |