Learn More
Brady™ Étiquettes de laboratoire en polyester laminé
Les étiquettes de laboratoire en polyester laminé (B-461) forment un film transparent avec une zone imprimable blanche matte idéale pour les câbles, l’identification de laboratoires ou le marquage général où les graphiques doivent être protégés.
Marque: Brady™ 143012
111.27 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le polyester laminé possède un adhésif acrylique permanent. Il est imprimable par transfert thermique
- Excellente résistance aux bavures et aux solvants et bonnes performances en cas de températures élevées et basses
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE
- Température de service de -320 à 230°F (-196 à 110°C)
Spécification
RoHS | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Étiquette pour laboratoire | |
Identification en laboratoire de matériel, par exemple flacons, tubes à centrifuger, tubes à essai, pailles et lames | |
15,24 mm | |
1500/Bte | |
-196°C à 110°C | |
0,048 mm | |
0,5 x 2,2 in | |
55,88 mm | |
2,1 in |
Étiquettes en polyester laminées pour l’imprimante BBP33 | |
Blanc, Transparent | |
Polyester | |
Non stérile | |
BBP™ 33 | |
3 | |
LabelMark, MarkWare | |
0,0019 in | |
61,60 mm | |
0,5 in | |
12,70 mm | |
5,3 cm |