Learn More
Brady™ Étiquettes de laboratoire en tissu en nylon
Les étiquettes enveloppantes de laboratoire en nylon (B-499) sont très pliables et s’adaptent aux surfaces fortement incurvées telles que les fils et les câbles.
Marque: Brady™ 143017
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En tissu en nylon revêtu de PA blanc mat avec adhésif acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
- Recommandées pour une utilisation en intérieur
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE ; Certifiées UL ; Homologuées CSA
- Température de service de -40 à 193°F (-40 à 90°C)
Spécification
RoHS | |
Étiquettes en nylon pour imprimante BBP33 | |
Blanc | |
Tissu en nylon | |
Non stérile | |
BBP™ 33 | |
2 | |
LabelMark, MarkWare | |
-40°C à +90°C | |
0,0065 in | |
12,07 mm | |
1 in | |
0,3 in |
B33-152-499 | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Étiquette pour laboratoire | |
Marquage de fils et applications d’étiquetage générales | |
27,94 mm | |
1500/Bte | |
-40 à 193°F | |
80 lb/po | |
0,165 mm | |
0,375 x 1 in | |
25,4 mm | |
9 mm |