Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante LABXPERT™
Étiquettes spécialisées de laboratoire conçues pour une utilisation avec ces imprimantes d’étiquettes spécifiques
Marque:  Brady™ 060939
Code produit. 10522213
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Étiquettes d’identification en laboratoire haute performance, laminées et imprimables, pour imprimantes LABXPERT.
  • Ces étiquettes en polyester résistent à des températures allant de -196° à +121°C
Leur construction ultrafine évite qu’elles ne se bloquent dans les racks & les centrifugeuses
Spécification
Spécification
Montage en surface
Noir, Blanc, Translucide
Cartouche, étiquette
Étiquette pour laboratoire
Imprimante LabXpert™
175/Bte
-320,8 à 249,8°F
0,048 mm
38,10 mm
5,71 cm
Acrylique, Permanent
Mat
Polyester
Flacon cryogénique, identification en laboratoire, tube, flacon
1
Rectangle
-196°C à +121°C
1,5 in
2,2 in
31,75 mm