Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante LABXPERT™
Étiquettes spécialisées de laboratoire conçues pour une utilisation avec ces imprimantes d’étiquettes spécifiques
Marque: Brady™ 060944
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étiquettes d’identification en laboratoire haute performance, laminées et imprimables, pour imprimantes LABXPERT.
- Ces étiquettes en polyester résistent à des températures allant de -196° à +121°C
Spécification
Montage en surface | |
Noir, Blanc, Translucide | |
Cartouche, étiquette | |
Étiquette pour laboratoire | |
Imprimante LabXpert™ | |
150/Bte | |
-320,8 à 249,8°F | |
0,048 mm | |
15,24 mm | |
1,52 cm |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Polyester | |
Tube à centrifuger, flacon cryogénique, tube Eppendorf, identification en laboratoire, tube, flacon | |
1 | |
Rectangle | |
-196°C à +121°C | |
2,62 in | |
0,6 in | |
25,40 mm |