Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante LABXPERT™
Étiquettes spécialisées de laboratoire conçues pour une utilisation avec ces imprimantes d’étiquettes spécifiques
Marque: Brady™ 060905
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étiquettes d’identification en laboratoire haute performance, laminées et imprimables, pour imprimantes LABXPERT.
- Ces étiquettes en polyester résistent à des températures allant de -196° à +121°C
Spécification
Montage en surface | |
Noir, Blanc | |
Cartouche, étiquette | |
Étiquette pour laboratoire | |
Imprimante LabXpert™ | |
Rectangle | |
-196°C à +121°C | |
1,5 in | |
2,2 in |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Polyester | |
Tube conique, identification en laboratoire, tube | |
175/Bte | |
-320,8 à 249,8°F | |
0,053 mm | |
38,10 mm | |
5,58 cm |