Learn More
Brady™ Étiquettes pour lames en polyester LABXPERT™
Utilisez ces étiquettes pour les applications de laboratoire et des soins de santé. Les étiquettes pour lames en polyester Brady™ LABXPERT™ sont destinées à être utilisées avec les imprimantes LABXPERT™ et IDXPERT™.
69.35€
Spécification
Certifications/Conformité | AGA, UL, UL 969, CSA, C22.2 n° 0.15-95, RoHS, 2005/618/CE MCV, 2002/95/CE |
---|---|
Description | Montage en surface |
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
Couleur | Noir, Blanc |
Finition | Mat |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10123092
|
Brady™
060952 |
6,35 mm | 4,82 cm | ||||||
Description
- Supportent des températures allant de -80°C à +121°C (-112°F à +250°F)
Spécification
AGA, UL, UL 969, CSA, C22.2 n° 0.15-95, RoHS, 2005/618/CE MCV, 2002/95/CE | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Polyester | |
Suivi des biens, codage par code-barres, identification de composants, identification d’équipements, identification générale, identification à usage général, plaques signalétiques, étiquetage pour lames |
Montage en surface | |
Noir, Blanc | |
Étiquette | |
Étiquette | |
Imprimantes iDXPERT™, LabXpert™ |