Learn More
Brady™ Cartouches en vinyle Label Maker (B-595) pour imprimantes BMP51, BMP53, BMP41
Le vinyle de qualité intérieur / extérieur s’adapte bien aux surfaces lisses ou rugueuses
Marque:  Brady™ 131582
Code produit. 15193349
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Durable et peu thermorétractable grâce à un adhésif agressif
  • Utilisés sur des surfaces telles que les tuyaux, les murs, les portes, les panneaux, les étagères, les bacs et l’équipement
  • Résistance aux huiles, aux détergents, aux souillures, à la saleté et à de nombreux solvants
Spécification
Spécification
BS5609:1986 Section 2 et section 3
Acrylique, permanent
Brillant
Cartouche pour étiqueteuse
Imprimantes BMP™ 51, BMP™ 53, BMP™ 41
1 de chaque
7,62 m x 25,4 mm
0,102 mm
7,62 m
25,4 mm
Ruban pour étiqueteuse BMP41/BMP51/BMP53
Blanc, Noir
Vinyle (B-595)
Congélateur
1
25 ft x 1 po
-40°C à +82°C
25 ft
1 in
7,62 m