Learn More
Brady™ Cartouches en vinyle Label Maker (B-595) pour imprimantes BMP51, BMP53, BMP41
Le vinyle de qualité intérieur / extérieur s’adapte bien aux surfaces lisses ou rugueuses
Marque: Brady™ 131583
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Durable et peu thermorétractable grâce à un adhésif agressif
- Utilisés sur des surfaces telles que les tuyaux, les murs, les portes, les panneaux, les étagères, les bacs et l’équipement
- Résistance aux huiles, aux détergents, aux souillures, à la saleté et à de nombreux solvants
Spécification
Noir, Jaune | |
Cartouche pour étiqueteuse | |
1 de chaque | |
7,62 m x 25,4 mm | |
1 in | |
7,62 m |
Vinyle (B-595) | |
Imprimantes BMP™ 51, BMP™ 53, BMP™ 41 | |
25 ft x 1 po | |
25 ft | |
25,4 mm |