Learn More
Brady™ Cartouche pour étiqueteuse : Polyester, série WorkHorse
Polyester, série Workhorse Polyester haute performance (B-488) résiste à de nombreux solvants et à des températures variables lorsqu’il est appliqué sur diverses surfaces, notamment l’acier inox et le polypropylène.
Marque: Brady™ M-81-488
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Polyester, série Workhorse Polyester haute performance (B-488) résiste à de nombreux solvants et à des températures variables lorsqu’il est appliqué sur diverses surfaces, notamment l’acier inox et le polypropylène.
- En polyester blanc mat avec adhésif acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
- Idéales pour l’étiquetage général et à codes-barres sur surfaces plates et lisses
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE ; Certifiées UL ; Homologuées CSA
- La cartouche tout-en-un comprend une recharge d’étiquettes et un ruban série R4300
Spécification
Blanc | |
Polyester | |
48,26 mm | |
6,35 mm | |
0,091 mm | |
Permanent | |
Étiquettes pour étiqueteuse BMP51/53 | |
Rectangle | |
50°F | |
UL, CSA, DIN VDE 0472/partie 815, ASTM D | |
1 pièce |
BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer | |
1,9 in | |
0,25 in | |
0,0036 in | |
0,25 x 1,9 in | |
Non stérile | |
Blanc mat | |
35 lb/po | |
10°C | |
Étiquetage général et codes à barres |