Learn More
Brady™ Étiquettes IDXPERT™ et LABXPERT™
Testé pour résister aux conditions les plus difficiles et les plus extrêmes
Marque: Brady™ 142314
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ne tombent pas, ne craquent pas et ne se décollent pas
- Préservez l’intégrité de vos échantillons les plus importants, et ce, indéfiniment
- Conçus pour résister à des températures extrêmes et à des produits chimiques agressifs tels que le xylène, l’éthanol, le DMSO et l’IPA
- Peut être utilisé sur des surfaces congelées, y compris le verre et le polypropylène
- Idéales pour l’autoclavage, le stockage au congélateur, les bains-marie (100°C), les applications impliquant de l’azote liquide
- Compatibles avec les imprimantes LABXPERT/IDXPERT
- Noir sur blanc / translucide
- Finition mate avec surface lisse
- Les matériaux compacts ne se coincent pas dans la centrifugeuse ou tout autre équipement
Informations sur la commande
À utiliser avec les imprimantes Brady LABXPERT et IDXPERT
Spécification
UL, RoHS 2002/95/CE | |
Acrylique, Permanent | |
Brillant | |
Étiquette | |
Imprimantes iDXPERT™, LabXpert™ | |
1 | |
-40°C à +82°C | |
0,102 mm | |
19 in | |
1,5 in |
Étiquettes IDXPERT | |
Blanc, Rouge | |
Vinyle | |
Identification générale et industrielle, identification générale, marquage des composants internes au panneau, identification en laboratoire, identification de voix / données | |
50 unités Gardner | |
1 rouleau | |
0,004 in | |
9,14 m | |
38,10 mm | |
3,8 cm |