Learn More
Brady™ Étiquettes IDXPERT™ et LABXPERT™ FreezerBondz II : rectangulaires avec cercles
Les étiquettes supportent parfaitement les conditions extrêmes du refroidissement au LN2 à l’autoclave, ce qui permet de conserver les résultats de la recherche tout en garantissant la traçabilité de l’échantillon
Marque: Brady™ 105952
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les étiquettes supportent parfaitement les conditions extrêmes du refroidissement au LN2 à l’autoclave, ce qui permet de conserver les résultats de la recherche tout en garantissant la traçabilité de l’échantillon
- Étiquettes en polyester avec adhésif acrylique permanent
- Peuvent être appliquées sur des surfaces gelées, notamment sur du verre et du PP stockés dans de l’azote liquide
- Fournissent une fenêtre de visualisation du niveau de liquide dans le flacon
- Résistent à l’exposition aux environnements de laboratoire courants, pour des applications impliquant de l’azote liquide, le stockage au congélateur jusqu’à -196°C (-320,8°F), l’autoclavage et les bains-marie jusqu’à 121°C (249,8°F)
- Dimensions d’étiquettes disponibles pour les flacons, les lames, les plaques à puits, les pailles, les boîtes de Petri, les boîtes et les applications générales
Informations sur la commande
À utiliser avec les imprimantes Brady LABXPERT et IDXPERT
Spécification
Montage en surface | |
Noir, Blanc | |
Étiquette | |
Étiquette | |
Imprimante LabXpert™ | |
300/Bte | |
-196°C à +130°C | |
1 in | |
0,5 in | |
0,37 in |
Acrylique, Permanent | |
Semi-brillant | |
Polyester | |
Tube de centrifugation, tube Eppendorf, identification en laboratoire, tube, flacon, bouchon de flacon | |
1 | |
Rectangle avec coins arrondis | |
0,081 mm | |
25,40 mm | |
1,2 cm | |
0,9 cm |