Learn More
Brady™ Cartouche pour étiqueteuses BMP51/BMP53/BMP41 : Polyester B-428 métallisé
Pour le marquage des relais, solénoïdes, interrupteurs, moteurs d’entraînement et autres composants
Marque: Brady™ 131603
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponibles en plusieurs tailles
- Pour une utilisation avec les imprimantes BMP41, BMP51, BMP53
Spécification
Test réussi 2002/95/CE | |
Acrylique, permanent | |
Mat | |
Cartouche pour étiqueteuse | |
140/Bte | |
2 x 1 po | |
–70°C à +120°C | |
50,80 x 25,40 mm | |
50,8 mm | |
25,4 mm |
Étiquettes LabelMaker BMP41 / BMP51 / BMP53 | |
Noir, Gris clair | |
Polyester métallisé (B-428) | |
1 | |
Rectangle | |
50,8 x 25,4 mm | |
0,112 mm | |
2 in | |
1 in |