Learn More
Brady™ Cartouches pour étiqueteuses BMP™51 / BMP™53
Ruban et étiquettes dans une cartouche
Marque: Brady™ 143347
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En tissu en nylon revêtu de PA blanc mat avec adhésif acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
- Recommandées pour une utilisation en intérieur
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE ; Certifiées UL ; Homologuées CSA
- La cartouche tout-en-un comprend une recharge d’étiquettes et un ruban série R4300
Spécification
Noir | |
Tissu de nylon | |
0,165 mm | |
13 mm | |
0.5 in Diamètre interne | |
Non stérile | |
Blanc mat | |
80 lb/pouce | |
de -40°C à +90°C | |
Marquage des fils et applications générales d'étiquetage |
BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer | |
0,0065 in | |
0,5 in | |
13 mm de diamètre | |
Permanent | |
Étiquettes pour étiqueteuse BMP51/53 | |
Rond | |
de -40 à 194°F | |
UL, CSA, DIN VDE 0472/partie 815, ASTM D | |
1 pièce |