Learn More
Brady™ Étiquette en polyester argenté métallisé inviolable BBP™
Les étiquettes d’inviolabilité en polyester argenté métallisé BBP™ B-438 disposent d’un adhésif permanent qui laisse un motif à damier si elles sont retirées.
Marque:  Brady™ 118076
Code produit. 11731795
  • 170.00€ / 1 boîte
Expédition estimée: 27-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
  • Conçue pour les plaques signalétiques et de numéro de série nécessitant à la fois une haute performance et une protection contre le retrait
  • Idéale pour le marquage des produits, le suivi des biens et l’identification générale et industrielle
  • Résiste aux solvants et aux températures variables
  • Manipulation minimale pour prévenir le motif à damier prématurément exposé
Especificaciones
Especificaciones
RoHS 2002/95/CE, UL969
Acrylique, Inviolable
Mat
Polyester
Pour le suivi des biens, l’identification générale
1
Station de travail Brady, LabelMark, MarkWare
–40°C à +37°C
0,0033 in
28,60 mm
1 in
1 in
2 po
Étiquettes métallisées inviolables pour imprimantes BBP3x
Argent
Étiquette
Non stérile
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37
1 rouleau
–40 à 100°F
60 lb/po
0,084 mm
2 x 1 in
2,54 cm
25,4 mm
5,08 cm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales