Learn More
Brady™ Étiquette en polyester argenté métallisé inviolable BBP™
Les étiquettes d’inviolabilité en polyester argenté métallisé BBP™ B-438 disposent d’un adhésif permanent qui laisse un motif à damier si elles sont retirées.
Marque:  Brady™ 118014
Code produit. 11716475
  • 404.00€ / 1 boîte
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conçue pour les plaques signalétiques et de numéro de série nécessitant à la fois une haute performance et une protection contre le retrait
  • Idéale pour le marquage des produits, le suivi des biens et l’identification générale et industrielle
  • Résiste aux solvants et aux températures variables
  • Manipulation minimale pour prévenir le motif à damier prématurément exposé
Spécification
Spécification
RoHS 2002/95/CE, UL969
Acrylique, Inviolable
Mat
Polyester
Pour le suivi des biens, l’identification générale
1
Station de travail Brady, LabelMark, MarkWare
–40°C à +37°C
0,0033 in
100 ft
75 mm
7,62 cm
Étiquettes métallisées inviolables pour imprimantes BBP3x
Argent
Étiquette
Non stérile
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37
1 rouleau
–40 à 100°F
60 lb/po
0,084 mm
30,48 m
3 po