Learn More
Brady™ Outil de nettoyage de la lame BBP™
Utilisez l’outil de nettoyage de la lame BBP™ pour gratter les résidus de la lame de coupe tout en nettoyant l’imprimante d’étiquettes de la série B30.
Marque: Brady™ 142116
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- L’emballage comprend uniquement l’outil de nettoyage de la lame (imprimante vendue séparément)
- Pour une utilisation avec les imprimantes d’étiquettes série B30, y compris les imprimantes d’étiquettes BBP™31 et BBP™33
- Nettoyez régulièrement le coupe-papier de l’imprimante pour conserver votre imprimante d’étiquettes à des niveaux de performances optimaux
- Utilisez un kit de nettoyage d’imprimante (non fourni) qui comprend des écouvillons de mousse souple trempés d’alcool isopropylique pour essuyer tout résidu restant
Spécification
Outil de coupe | |
BBP31 Sign and Label Printer | |
1 Outil | |
1 pièce |
Bleu | |
Non stérile | |
Gammes complètes d'étiquettes pour l'identification des câbles et des fils, l'identification des installations et de la sécurité, l'identification des produits et des circuits imprimés. |